Learn More
Pirenoxine, TRC
Code produit 30138126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138126 25 mg 25mg
30004681 10 mg 10mg
30010180 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP50858025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1043-21-6
Formule moléculaire C16H8N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 308.25
Synonyme 1-Hydroxy-3-carboxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one 1-Hydroxy-5H-pyrido[3,2-a]phenoxazin-5-one-3-carboxylic acid, Catalin, Catalin (pharmaceutical), Catalin K, Clarvisan, HPPC, Kary-Uni, Pirfenoxone, Pyrphenoxone
Nom IUPAC 1-hydroxy-5-oxopyrido[3,2-a]phénoxazine-3-carboxylique acide
SMILES O=C1C2=NC(C(O)=O)=CC(O)=C2C3=NC4=C(C=CC=C4)OC3=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirenoxine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H8N2O5/c19-9-5-8(16(21)22)18-14-10(20)6-12-15(13(9)14)17-7-3-1-2-4-11(7)23-12/h1-6H,(H,18,19)(H,21,22)
Poids de la formule 308.0433