Learn More
Pirenperone, TRC
Code produit 30410106
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410106 500 mg -
30423963 50 mg 50mg
30411967 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP508505500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75444-65-4
Formule moléculaire C23H24FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 393.45
Synonyme 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, R 47465
Nom IUPAC 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N4C=CC=CC4=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirenperone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H24FN3O2/c1-16-20(23(29)27-12-3-2-4-21(27)25-16)11-15-26-13-9-18(10-14-26)22(28)17-5-7-19(24)8-6-17/h2-8,12,18H,9-11,13-15H2,1H3
Poids de la formule 393.1853