Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A M1 muscarinic receptor antagonist
41.20€ - 189.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 29868-97-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C19H23Cl2N5O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.326 |
| Numéro MDL | MFCD00055214 |
| Clé InChI | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
| CID PubChem | 71405 |
| ChEBI | CHEBI:32014 |
| Nom IUPAC | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| SMILES | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15444659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.MC |
100mg |
41.20€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15424659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.03 |
1g |
189.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 29868-97-1 | |
| 424.326 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 71405 | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| MFCD00055214 | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CHEBI:32014 | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
Spécification
| Pirenzepine dihydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| Hygroscopic | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl | |
| 424.326 | |
| CHEBI:32014 | |
| 99% |
| 29868-97-1 | |
| MFCD00055214 | |
| 14,7491 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride | |
| 71405 | |
| 424.32 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 249-907-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UU7883000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures