Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Description
M1 muscarinic receptor selective antagonist. Inverse agonist activity reported.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pirenzepine dihydrochloride |
| CAS | 29868-97-1 |
| Formule moléculaire | C19H23Cl2N5O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
| Clé InChI | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.326 |
| CID PubChem | 71405 |
| Afficher plus |