Learn More
Pirimicarb-d6, TRC
Code produit 30425955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425955 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30425955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP5087695MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
CAS 1015854-66-6
Formule moléculaire C11 2H6 H12 N4 O2
Quantité 5 mg
Synonyme Carbamic acid','N,N-di(methyl-d3)-','2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester (ACI), 2-(Dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl N,N-di(methyl-d3)carbamate (ACI), Pirimicarb-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamic acid 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester, Pirimicarb D6 (dimethylcarbamate D6)
Formule InChI InChI=1S/C11H18N4O2/c1-7-8(2)12-10(14(3)4)13-9(7)17-11(16)15(5)6/h1-6H3/i5D3,6D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC [2-(diméthylamino)-5,6-diméthylpyrimidin-4-yl] N,N-bis(tridéutériométhyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 244.32
Poids de la formule 244.1806