Learn More
Piroctone olamine, MedChemExpress
Code produit. 16478736
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16478736
Marque: Medchem Express HYB1345
MedChemExpress Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H30N2O3
Quantité 100 mg
Synonyme Piroctone ethanolamine
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (167.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (37.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(CC(C)CC(C)(C)C)N1O.NCCO
Poids moléculaire (g/mol) 298.42
Poids de la formule 298.42
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.