Learn More
Piroctone olamine, Thermo Scientific™
Code produit 17700639 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17700639 1 g 1g
17710639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17700639 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Vecteur alpha PIROCTONEOLAMINE
Nom chimique ou matériau Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Point de fusion 130°C to 138°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
Numéro MDL 01690792
Quantité 1 g
Merck Index XIII 7585
Poids moléculaire (g/mol) 298.46
Forme physique Crystalline Powder