Learn More
Piroctone olamine, Thermo Scientific™
Code produit. 17710639 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17710639
Marque: Thermo Scientific Acros 468820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Vecteur alpha PIROCTONEOLAMINE
Nom chimique ou matériau Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Point de fusion 130°C to 138°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
Numéro MDL 01690792
Quantité 5 g
Merck Index XIII 7585
Poids moléculaire (g/mol) 298.46
Forme physique Crystalline Powder