Learn More
Piromidic acid, MedChemExpress
Description
Piromidic acid is an antibacterial agent. Piromidic acid is active against gramnegative bacteria and staphylococci and can be used for the research of intestinal, urinary, and biliary tract infections.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Piromidic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 19562-30-2 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H16N4O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 1 mg/mL (3.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=NC(N3CCCC3)=NC=C2C1=O)O |
| Show More |