Learn More
Acide piromide, TRC
Code produit 30138423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138423 100 mg 100mg
17961525 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP509500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19562-30-2
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 288.3
Synonyme 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
Nom IUPAC 8-éthyl-5-oxo-2-pyrrolidine-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylique acide
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Piromidic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 288.1222
Pourcentage de pureté >95%