Learn More
Piroxicam, MedChemExpress
Description
Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H13N3O4S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | CP-16171 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (150.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.35 |
| Afficher plus |