Learn More
Piroxicam, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 H13 N3 O4 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.35 |
| Afficher plus |