Learn More
Pirozadil, MedChemExpress
Code produit 16495537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495537 5 mg
16482526 25 mg
16462798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16495537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100144
MedChemExpress Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirozadil
CAS 54110-25-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H29NO10
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (118.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC(COC(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)=N1)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 527.52
Poids de la formule 527.52
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism