Learn More
Pirprofène, TRC
Code produit 30135426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135426 250 mg 250mg
30012364 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135426 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP510600250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31793-07-4
Formule moléculaire C13 H14 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 251.71
Synonyme Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-, Hydratropic acid, 3-chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)- (8CI), 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Pirprofen, 2-[3-Chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)-phenyl]propanoic acid, 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionic acid, 3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)hydratropic acid, Pirprofen, Racemic pirprofen, Rangasil 400, Rengasil, Seflenyl, Su 21524
Nom IUPAC 2-[3-chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)phényl]acide propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(N2CC=CC2)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirprofen
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(13(16)17)10-4-5-12(11(14)8-10)15-6-2-3-7-15/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Poids de la formule 251.0713