Learn More
Eppendorf™ Ressort de piston pour pipettes monocanal Research 3 Neo
Code produit 30689639 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
100 μl
2 mL
2,5 à 20 μL
200 μl
300 μl
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
30689639 2 mL 1 pièce
30689734 5 mL 1 pièce
30689660 10 mL 1 pièce
30689673 2,5 à 20 μL 1 pièce
30689675 100 μl 1 pièce
30689738 200 μl 1 pièce
30689608 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30689639 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3102636000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ressorts de piston offrent une résistance permettant un mouvement contrôlé du piston avec un retour tactile constant.
  • Les ressorts de piston offrent une résistance pour un mouvement contrôlé du piston et le ramènent à sa position initiale après distribution.
  • Assurez la précision en offrant un retour tactile constant
  • Disponible en différentes capacités et avec différents codes couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Acier inoxydable
Type Piston
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipettes
Quantité 1 Pk.