Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcium de pitavastatine
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium de pitavastatine |
| CAS | 147526-32-7 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule moléculaire | C50H46CaF2N2O8 |
| Poids de la formule | 880,99 |
| Clé InChI | RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L |
| SMILES | [Ca++].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\C1=C(N=C2C=CC=CC2=C1C1=CC=C(F)C=C1)C1CC1)CC([O-])=O.O[C@H](C[C@H](O)\C=C\C1=C(N=C2C=CC=CC2=C1C1=CC=C(F)C=C1)C1CC1)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | calcium bis((3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 881.00 |
Sécurité et traitement
- Pitavastatin calcium
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Monocalciumbis{(3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5-dihydroxy-6-hepten