Learn More
Pitavastatin Calcium, MedChemExpress
Code produit 16498358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498358 10 mg
16424257 50 mg
16408136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498358 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0144
MedChemExpress Pitavastatin Calcium (NK-104 hemicalcium) is a potent hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitor.
Pitavastatin Calcium (NK-104 hemicalcium) inhibits cholesterol synthesis from acetic acid with an IC50 of 5.8 nM in HepG2 cells. Pitavastatin Calcium is an efficient hepatocyte low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) receptor inducer. Pitavastatin Calcium also possesses anti-atherosclerotic, anti-asthmatic, anti-osteoarthritis, antineoplastic, neuroprotective, hepatoprotective and reno-protective effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pitavastatin Calcium
CAS 147526-32-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23FNO4.1/2Ca
Quantité 10 mg
Synonyme NK-104 hemicalciumPitavastatin hemicalcium
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.51 mM)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3N=C1C4CC4.[0.5Ca2+]
Poids moléculaire (g/mol) 440.49
Poids de la formule 440.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death