Learn More
Pitavastatine calcique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pitavastatin Calcium |
| CAS | 147526-32-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | 2 C25 H23 F N O4 . Ca |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt (2:1), 6-Heptenoic acid','7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-','calcium salt (2:1)','[S-[R*,S*-(E)]]-, (E)-(3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid hemicalcium salt, Flovas, Livalo, NK 104, NK 104 (acid), Pitava, Pitava 1, Pitavastatin calcium, Pitavastatin hemicalcium |
| Formule InChI | InChI=1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1 |
| SMILES | [Ca+2].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@H](C[C@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | calcium;(E,3R,5S)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophényl)quinoléin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 880.98 |
| Afficher plus |