Learn More
Chlorhydrate de pitofénone, TRC
Code produit 30425509
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425509 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425509 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP53650010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Pitofenone Hydrochloride
CAS 1248-42-6
Formule moléculaire C22 H25 N O4 . Cl H
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO4.ClH/c1-26-22(25)20-8-4-3-7-19(20)21(24)17-9-11-18(12-10-17)27-16-15-23-13-5-2-6-14-23;/h3-4,7-12H,2,5-6,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.COC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(OCCN3CCCCC3)cc2
Nom IUPAC 2-[4-(2-pipéridin-1-yléthoxy)benzoyl]benzoate de méthyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 403.9
Poids de la formule 403.155
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.