Learn More
Pivalaldéhyde, TRC
Code produit 30418512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418512 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP54920050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pivalaldehyde
CAS 630-19-3
Formule moléculaire C5 H10 O
Quantité 50 g
Synonyme Propanal','2,2-dimethyl-, Pivalaldehyde (7CI,8CI), Pivaldehyde (6CI), 2,2-Dimethylpropanal, 2,2-Dimethylpropanaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, NSC 22043, Neopentaldehyde, Neopentanal, Pivalic aldehyde, Trimethylacetaldehyde, tert-Butylformaldehyde, tert-Butyraldehyde, tert-Pentanal, tert-Valeraldehyde, α,α-Dimethylpropanal, α,α-Dimethylpropionaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C=O
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanal
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Poids de la formule 86.0732