Learn More
Pivalaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pivalaldehyde |
| CAS | 630-19-3 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Propanal','2,2-dimethyl-, Pivalaldehyde (7CI,8CI), Pivaldehyde (6CI), 2,2-Dimethylpropanal, 2,2-Dimethylpropanaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, NSC 22043, Neopentaldehyde, Neopentanal, Pivalic aldehyde, Trimethylacetaldehyde, tert-Butylformaldehyde, tert-Butyraldehyde, tert-Pentanal, tert-Valeraldehyde, α,α-Dimethylpropanal, α,α-Dimethylpropionaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C=O |
| Nom IUPAC | 2,2-diméthylpropanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |