Learn More
Chlorhydrate de pivalimidamide, TRC
Code produit 30416542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416542 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416542 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP55069525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pivalimidamide Hydrochloride
CAS 18202-73-8
Formule moléculaire C5H13ClN2
Quantité 25 g
Synonyme Pivalamidine Hydrochloride, Pivalamidine Monohydrochloride, 2,2-Dimethyl-propanimidamide Monohydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionimidamide Hydrochloride, Pivalimidamide Hydrochloride, tert-Butanecarboximidamide Hydrochloride, tert-Butylamidinium Chloride, tert-Butylcarbamidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2.ClH/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H3,6,7);1H
SMILES Cl.CC(C)(C)C(=N)N
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanimidamide;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 136.62
Poids de la formule 136.0767