Learn More
Hydrazide de pivaloyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10250703 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10250703 1 g Flacon en verre 1g
10525793 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10250703 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377750010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 42826-42-6 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42826-42-6
Formule moléculaire C5H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD01310839
Clé InChI OARJXUPBZNUYBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylpropionic acid hydrazide, pivalic acid hydrazide, pivalohydrazide, 2,2-dimethylpropanohydrazide, pivaloylhydrazine, 2,2-dimethyl-propionic acid hydrazide, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hydrazide, pivalic acid, hydrazide, 2,2-dimethylpropionicacidhydrazide, trimethylacethydrazide
CID PubChem 545147
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanehydrazide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Pivaloyl hydrazide
Point de fusion 65°C to 67°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 95°C to 110°C (1.0 mbar)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC(O)NHNH2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pivaloyl hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.