Learn More
Pizotifen, MedChemExpress
Description
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pizotifen |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 15574-96-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H21NS |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Pizotyline BC-105 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |