Learn More
Oxyde de pizotifène N, TRC
Code produit 30132569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132569 100 mg 100mg
30132952 50 mg 50mg
30005843 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132569 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP552805100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28588-48-9
Formule moléculaire C19 H21 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 311.44
Synonyme 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide;
Nom IUPAC 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophène-10-ylidène)-1-méthyl-1$L^{5}-Azinane 1-oxyde
SMILES CN1(=O)CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pizotifen N-Oxide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(21)11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-22-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3/b19-15-
Poids de la formule 311.1344