Learn More
Pizotyline, TRC
Code produit 30137276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137276 50 mg 50mg
30135183 10 mg 10mg
17933705 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP55280050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15574-96-6
Formule moléculaire C19 H21 N S
Poids moléculaire (g/mol) 295.44
Synonyme Piperidine, 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(1-Methyl-4-piperidylidene)-9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, BC 105, Litec, Pizotifen, Pizotyline, Polomigran, Sandomigran
Nom IUPAC 4-(4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-10-ylidène)-1-méthylpipéridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pizotyline
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Poids de la formule 295.1395