Learn More
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Description
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PJ34 hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 344458-15-7 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H18ClN3O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl |
| Afficher plus |