Learn More
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA Vector
Code produit 11681869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11681869 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11681869 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur A14146
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vecteur pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA
Le vecteur pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA est un vecteur de contrôle positif permettant d’évaluer le succès d’une réaction de reciblage avec une lignée cellulaire parentale Jump-In™. Lorsqu’il est co-transfecté avec le vecteur d’intégrase (vecteur pJTI™ R4 Int) inclus dans les kits parentaux Jump-In™, l’EmGFP est exprimé et les cellules positives deviennent vertes fluorescentes.
Assurez le succès de vos réactions de reciblage Jump-In™
La réussite du reciblage des lignées cellulaires parentales Jump-In™ comme le kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 (A14150) dépend d’une variété de facteurs tels que :
Efficacité de la transfection
  • Confluence cellulaire
  • Conditions de sélection des antibiotiques
  • Qualité et la concentration de l’ADN
  • Reciblage du rapport intégrase-vecteur
    Nous vous recommandons fortement d’inclure une réaction de reciblage avec le vecteur pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA dans votre expérience Jump-In™ avec des contrôles négatifs (pas d’ADN plasmidique, pas de vecteur d’intégrase) afin de visualiser facilement les résultats et d’optimiser les conditions de reciblage.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Système constitutif ou inductible Constitutive
    Type de livraison Transfection
    Format Liquide
    Accélérateur CMV
    Type de produit Vecteur d’expression de cellules de mammifères
    Agent de sélection (eucaryotique) Néant
    Contenu et stockage Immédiatement après réception, stockez le vecteur à -20°C
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Marqueur de protéine Non étiqueté
    Méthode de clonage Gateway™
    Quantité 100 μg
    Vecteur Vecteurs Jump-In
    Gamme de produits Jump-In
    À utiliser avec (application) Développement de lignées cellulaires stables, intégration ciblée