Learn More
PKG drug G1, MedChemExpress
Code produit 16474598
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474598 10 mg
16470897 50 mg
16465446 100 mg
16427317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16474598 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112197
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
Spécification
Nom chimique ou matériau PKG drug G1
Forme physique Solid
CAS 374703-78-3
Couleur Reddish Brown
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H11N3OS
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 103 mg/mL (400.30 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=C(C)NC3=C2C=CC=C3)NC1=S
Poids moléculaire (g/mol) 257.31
Poids de la formule 257.31
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research