Learn More
Invitrogen™ PKI [14 22] Myristoylated PTD
Description
cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor. This peptide is a highly specific inhibitor of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Format/Formulation: Lyophilized trifluoroacetate salt, >97% purity by HPLC.
Molecular Weight: 1208
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Identification génétique (Entrez) | 5566, 5567, 5568 |
| Méthode de purification | HPLC |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Inhibition spécifique ou cible | PKA |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Inhibiteur de la protéine kinase dépendante du cAMP (PKA) |
| Propriétés des inhibiteurs | Protéine |
| Poids moléculaire | 1209 |
| Show More |