Learn More
PKM2-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16493868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493868 10 mg
16470976 200 mg
16446597 5 mg
16420247 50 mg
16404926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493868 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103617
MedChemExpress PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
PKM2-IN-1 is a pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibitor with an IC50 of 2.95 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PKM2-IN-1
CAS 94164-88-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19NO2S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 320 mg/mL (926.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCCCC1)SCC(C2=O)=C(C)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 345.48
Poids de la formule 345.48
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease