Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, TagBFP 2.0
Code produit 17206016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17206016 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17206016 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AMEP4968
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Second-generation EVOS LED light cubes provide superior illumination uniformity across the field of view, resulting in exceptional tile-stitch image quality. At the same time, optimized spectral fidelity across channels significantly improves data quality by minimizing undesired bleed-through
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type LED Light Cube
Gamme de produits EVOS
Excitation / émission Ex: 392/23 Em: 447/60
À utiliser avec (équipement) Countess™ III FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Comprend Condensing Optics, Hard-coated Filters
Quantité 1 de chaque