Description
- En verre Boro 3.3
- Coudés à 60°
- Tige courte
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 200mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 26 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Angle | 60° |
| Longueur (métrique) du tube | 175 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir |