Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Se vend en différentes quantités
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 40mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (métrique) du tube | 35mm |
| Quantité | 24/boîte |
| Type de produit | Entonnoir de remplissage |