Learn More
Steris™ Sachets unis à fermeture par le haut
Description
- Fabriqués à partir du papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Conformes à la norme BS 6257
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | BS 6257 |
| Type de bouchon | unie |
| Matériau | Qualité médicale Kraft Papier (blanchi) |
| Quantité | 250/paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 75 x 530 mm |
| Hauteur (métrique) | 530 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |