Learn More
Thermo Scientific™ Plant RNA Lysis Solution
Code produit 15612032 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15612032 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15612032 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1641
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
La solution de lyse d’ARN végétal Thermo Scientific GeneJET est un composant du mini kit de purification d’ARN végétal GeneJET (K0801 / K0802) et peut être achetée séparément.
La solution de lyse d’ARN végétal Thermo Scientific GeneJET est un composant du mini kit de purification d’ARN végétal GeneJET (K0801 / K0802) et peut être achetée séparément. Fourni en aliquotes de 200 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Buffer Tampon de lyse
Gamme de produits GeneJET
Quantité 200 ml