Learn More
Plas Labs™ Dispositifs de contention pour rongeurs de style Broome
Code produit 15193745
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in
1,5 in
2 po
2,5 in
3,5 in
Longueur (impériale):
3,75 in
5,5 po
8 po
8,5 in
9 po
Plage de poids:
125 à 250 g
15 à 30 g
250 à 500 g
30 à 125 g
500 à 800 g
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Plage de poids unitSize
15193745 2,5 in 8,5 in 250 à 500 g -
13492869 3,5 in 9 po 500 à 800 g 1 pièce
12505846 1 in 3,75 in 15 à 30 g 1 pièce
12824593 1,5 in 5,5 po 30 à 125 g -
13204979 2 po 8 po 125 à 250 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15193745 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 554BSRR
Idéal pour les injections ou le prélèvement de sang
  • Permettent un accès facile aux rongeurs
  • Empêchent les rongeurs de se retourner
  • Assurent la sécurité des animaliers de laboratoire
  • Fabriqués à partir de matériaux transparents afin de permettre une visibilité totale de l’
Spécification
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Injections ou prélèvement sanguin
Type Système de contention pour les rongeurs
Matériau Plastique Noryl™
Méthode de stérilisation Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F
Modèle Broome
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,59 cm
Diamètre (impériale) 2,5 in
Diamètre (métrique) 6,35 cm
Plage de poids 250 à 500 g