Learn More
Plas Labs™ Système de contention à fond plat pour rongeurs
Code produit 11807142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,5 in
3,25 in
Longueur (impériale):
3,75 in
8 in
Plage de poids:
15 à 30 g
250 à 500 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Plage de poids unitSize
11807142 1,5 in 3,75 in 15 à 30 g 1 pièce
11827142 3,25 in 8 in 250 à 500 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11807142 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 541RR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.55€
    93.84€ / 1 pièces
    Économisez 49.71€
    34% de réduction
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ouvertures en haut et en bas permettent un accès facile pour les injections ou l’échantillonnage
  • La poche et les trous sur l’avant facilitent l’anesthésie ou l’alimentation de l’animal
  • Un matériau transparent permet de vérifier visuellement l’état des rongeurs
  • Le stock de queue réglable peut être inséré dans l’une des quatr
Spécification
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Injections ou prélèvement sanguin
Type Système de contention à fond plat pour rongeurs
Matériau Plastique Noryl™
Méthode de stérilisation Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F
Longueur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 9,52 cm
Diamètre (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) 3,81 cm
Plage de poids 15 à 30 g