Learn More
Plas Labs™ Cône d’injection pour rongeurs
Description
- Entièrement transparent, durable et facile à nettoyer
- Utilise les pieds à ventouse pour fixer le dispositif
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l’échantillonnage en grande quantité qui requiert une vitesse élevée et une grande efficacité |
| Type | Cône d’injection pour rongeurs |
| Matériau | Acrylique |
| Méthode de stérilisation | Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F |
| Longueur (impériale) | 5,75 in |
| Longueur (métrique) | 14,6 cm |
| Hauteur (impériale) | 5 po |
| Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
| Diamètre (impériale) | 4 po |
| Afficher plus |