Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de neutralisation NEU
Code produit 11902182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11902182 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11902182 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740348.1000
 Article restreint
En stock
Tampon de neutralisation NEU à utiliser avec NucleoBond Xtra Kits Midi/Maxi.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de neutralisation
À utiliser avec (application) Pour la purification de l’ADN plasmidique
Quantité 1 000 ml