Learn More
Abcam Inhibiteur activateur de plasminogène 1 kit de test chromogénique humain, 100 tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Applications : Analyse d’activité enzymatique
- Méthode de détection : colorimétrique
- Plage : 0,625 à 20 UI/mL
- Types d’échantillons : surnageant en culture cellulaire, plasma, sérum
- Sensibilité : 0,56 UA/mL
- Type de résultats : Quantitatif
- Compatibilité de l’instrument : lecteur de microplaques
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de transfert Western |
| Emplacement de détection | Détection en Solution |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Format | Kit d’outils |
| Nbre de réactions | 100 tests |
| Réactivité | Humaine |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Molécule cible | Inhibiteur activateur de plasminogène Type 1 (Homme) |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Afficher plus |