Learn More
Cole-Parmer™ Calibre d’épaisseur analogique / à cadran en plastique
Code produit 11759539 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
de 0 à 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11759539 de 0 à 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759539 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.48€
    59.87€ / 1 pièces
    Économisez 2.61€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Ces calibres d’épaisseur à cadran faciles à lire offrent des mesures précises à un prix économique.
  • En plastique renforcé de fibre de verre avec mâchoires biseautées.
  • Mesures internes, externes, de profondeur et intermédiaires
  • La barre présente des graduations en pouces et en mm à l’avant et dispose d’une table de conversion fractionnelle à l’arrière
  • Lentille anti-reflets pour une lecture facile.
Spécification
Description Pied à coulisse analogique / à cadran, plastique ; 0 à 150 mm
Plage de 0 à 150 mm