Learn More
Hirschmann™ Base en plastique et anneau de sécurité
Code produit 11776714
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cylindre de mesure
Éprouvettes de mesure sans base (1000 ml)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11776714 Cylindre de mesure 1 pièce
10099790 Éprouvettes de mesure sans base (1000 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11776714 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8900160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prise en plastique pour un montage sûr et la protection des éprouvettes graduées.
  • Pour les éprouvettes de mesure
  • Sans socle
  • Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Spécification
Couleur Vert
Capacité (métrique) 10 ml
À utiliser avec (équipement) Cylindre de mesure
Nb par paquet 1/boîte
Comprend Anneau de protection
Type Base