Learn More
Boîtes en plastique avec couvercle Azlontrade;
Code produit 12054588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12054588 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12054588 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWY032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.22€
    14.77€ / 1 pièces
    Économisez 17.45€
    54% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Utilisez ces boîtes pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément à la réglementation européenne. Les boîtes en plastique Azlontrade; avec couvercle sont fabriquées en PEHD résistant, légères et incassables en conditions d’utilisation normales.
ulliClips de serrage sur les couvercles pour un joint hermétique/liliConvient au stockage général et réfrigéré jusqu’à -50deg;C/li/ul
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Pour stockage général et réfrigéré jusqu’à -50deg;C
Comprend Couvercle
Type de produit Glacière
Quantité 1boîte
Plage de températures (métrique) -50°C
Longueur (métrique) 100 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 125 mm