Learn More
Eppendorf™ Boîtes de congélation en carton revêtu de plastique
Description
- Carton blanc
- Revêtement résistant à l’eau
- Compatible avec des séparateurs de boîtes (vendus séparément)
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton, plastique |
| Type | Boîte pour congélateur KeepIT™-100 |
| À utiliser avec (application) | Congélateur à ultra-basse température |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur à ultra-basse température |
| Quantité | 1 Pièce |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 53 mm |