Learn More
Buerkle™ Dessiccateur en plastique
Code produit 10182391 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
10182391 200 mm 1 pièce
17250654 150 mm 1 pièce
10599973 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10182391 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 97910200
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dessiccateurs en plastique, résistants aux chocs, légers et adaptés aux vides. Robinet d’arrêt adapté aux vides jusqu’à 980 mbar. Plaque de base et de dessiccateur en polypropylène. Le couvercle est en polycarbonate transparent, muni d'un clapet anti-retour et d'une soupape de ventilation. Joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène. Température continue max. +60 °C.
  • Le raccord de tuyau convient aux tuyaux avec intérieur Ø 8,5 mm
  • Livraison incluant le joint torique
  • Plaque perforée et joints toriques supplémentaires disponibles en tant qu’accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PP, PC
Type de produit Dessiccateur
Comprend Couvercle en polycarbonate, plaque en polypropylène perforé et joint torique
Hauteur (métrique) 230 mm
Diamètre (métrique) interne 200 mm
Diamètre (métrique) externe 235 mm