Learn More
Fisherbrand™ Sonde de réfrigérateur jetable en plastique
Code produit 30130215 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 paquets
25 paquets
50 paquets
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage unitSize
30130215 25 paquets 25 pièces
30130216 50 paquets 50 pièces
30130217 100 paquets 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30130215
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires compatibles avec les homogéniseurs Fisherbrand 150 et 850. Idéal pour les applications où la transplantation croisée est un problème et pour l’homogénéisation lorsque la taille ou la durcissement de l’échantillon requiert que le traitement avec la sonde génératrice jetable de 7 mm soit interdit. Nécessite l’utilisation d’un adaptateur.
  • Idéal pour les échantillons difficiles à traiter
  • Économique: < 1 % du coût des sondes de générateur en acier inoxydable
  • Empêche toute contamination croisée
  • Idéal pour les extractions de PCR, d’ARN et d’ADN
  • Ne nécessite aucun entretien
  • Plage de traitement : >250 μL - Le volume maximal dépendra de l'application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde
Diamètre (impériale) de la sonde 12 mm
Longueur (impériale) de sonde 110 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau de la lame Polypropylène
Matériau Polycarbonate, Polyétherimide
Couleur de bouchon Bleu
À utiliser avec (équipement) Appareils de mesure 150 et 850 de Fisherbrand
Quantité d’emballage 25 paquets