Learn More
Fisherbrand™ Sonde de réfrigérateur jetable en plastique
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Idéal pour les échantillons difficiles à traiter
- Économique: < 1 % du coût des sondes de générateur en acier inoxydable
- Empêche toute contamination croisée
- Idéal pour les extractions de PCR, d’ARN et d’ADN
- Ne nécessite aucun entretien
- Plage de traitement : >250 μL - Le volume maximal dépendra de l'application.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 12 mm |
| Longueur (impériale) de sonde | 110 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de la lame | Polypropylène |
| Matériau | Polycarbonate, Polyétherimide |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure 150 et 850 de Fisherbrand |
| Quantité d’emballage | 100 paquets |