Learn More
Micronova™ Plastic Double Bucket Cart and Wringer
Code produit 32236961 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
6 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
32236961 6 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32236961 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur C2PW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    517.89€ / 1 pièces
    Économisez 72.11€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
This lightweight and ergonomically designed, plastic cart system is ideal for efficient string mopping in controlled environments. System includes a cart with handle, two color-coded, clean and rinse buckets, and a down-press string mop wringer.
The Micronova Plastic Double Bucket Cart and Wringer System comes standard with a durable polypropylene cart with handle, two square-shaped, color-coded, 6.5 gallon polypropylene buckets and a polypropylene down-press string mop wringer.
  • Lightweight and ergonomic plastic double bucket cart system
  • Comes standard with two square 6.5 gallon buckets
  • Color-coded, clean and rinse buckets (1 red, 1 blue)
  • Plastic down-press string mop wringer
  • Durable polypropylene cart with handle
  • Efficiently designed for ease of use
Spécification
Type de produit 2 Bucket System
Capacité (métrique) 22.7 L/Bucket, 45.4 L total
Matériau Polypropylene
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 6 gal.
Instructions d’entretien Store at Ambient Temperature. Rinse to remove disinfectant before Autoclave or Storage
Couleur Blue
À utiliser avec (application) Cleaning Walls, Floors and Ceilings
Hauteur (impériale) 37 in.
Hauteur (métrique) 94.0 cm
Longueur (impériale) 28 in.
Longueur (métrique) 71.1. cm
Stérilité Non-sterile
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 40.6 cm