Learn More
Herenz Heinz™ Sac d'enveloppe en plastique
Code produit 10452465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
300 x 210 x 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10452465 300 x 210 x 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10452465 Fournisseur Herenz Heinz™ Code fournisseur 1110503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.62€
    6.83€ / 1 pièces
    Économisez 1.79€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Type de produit Sac enveloppe
Matériau Plastique
Comprend Fermeture à glissière
Dimensions 300 x 210 x 30 mm